Merck
SY3H580D8A5A
Synthonix Corporation
3-(difluoromethyl)oxetane-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.1
MDL番号:
Iupac Name
3-(difluoromethyl)oxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6F2O3/c6-3(7)5(4(8)9)1-10-2-5/h3H,1-2H2,(H,8,9)
InChI Key
YUTDROUNLNBTML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59871.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59871.html