Merck
SY3H580D8A14
Synthonix Corporation
tert-butyl (3S)-3-amino-3-methylpyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.28
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (S)-3-amino-3-methylpyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-6-5-10(4,11)7-12/h5-7,11H2,1-4H3/t10-/m0/s1
InChI Key
KYRWEDDXBNZACB-JTQLQIEISA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60170.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60170.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)