Merck
SY3H580D896C
Synthonix Corporation
tert-butyl 3,9-diazaspiro[5.6]dodecane-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.4
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3,9-diazaspiro[5.6]dodecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H28N2O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-11-7-15(8-12-17)5-4-9-16-10-6-15/h16H,4-12H2,1-3H3
InChI Key
MCLHMSGEDWSROH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/59775.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59775.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)