Merck
SY3H580D8910
Synthonix Corporation
2-aminospiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.25
MDL番号:
Iupac Name
2-aminospiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c11-10(8(12)13)6-9(7-10)4-2-1-3-5-9/h1-7,11H2,(H,12,13)
InChI Key
ZEVOQISSNBUSTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59992.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59992.html