Merck
SY3H3D682CBE
Synthonix Corporation
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.15
MDL番号:
Iupac Name
2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c11-7(12)4-1-2-5-6(3-4)10-8(13)9-5/h1-3H,(H,11,12)(H2,9,10,13)
InChI Key
YIGYJEWJHOCKSR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47903.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/47903.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)