Merck
SY3H3D682C43
Synthonix Corporation
N-(2-Oxopropyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.13
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-oxopropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-4(7)3-6-5(2)8/h3H2,1-2H3,(H,6,8)
InChI Key
SICIPBMLFSQZEQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid or Semi-solid
Product Link
https://synthonix.com/41261.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41261.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)