Merck
SY3H3D682C1F
Synthonix Corporation
4-Vinyl-2,3-dihydrobenzofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.19
MDL番号:
Iupac Name
4-vinyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C10H10O/c1-2-8-4-3-5-10-9(8)6-7-11-10/h2-5H,1,6-7H2
InChI Key
WLZOPMPOGRQZCJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://synthonix.com/52413.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52413.html