Merck
SY3H3D682BA0
Synthonix Corporation
Tetradecyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.43
MDL番号:
Iupac Name
tetradecyl acetate
Inchi Code
1S/C16H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-15H2,1-2H3
InChI Key
IOUUIFSIQMVYKP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/58859.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58859.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)