Merck
SY3H3D682441
Synthonix Corporation
2,3,5-Tribromo-4-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
329.82
MDL番号:
Iupac Name
2,3,5-tribromo-4-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H4Br3N/c1-3-4(7)2-10-6(9)5(3)8/h2H,1H3
InChI Key
ZVQAJINJCRPCNA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/42192.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42192.html