Merck
SY3H3D6823DB
Synthonix Corporation
2,3,5-Trichloroisonicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.45
MDL番号:
Iupac Name
2,3,5-trichloroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H2Cl3NO2/c7-2-1-10-5(9)4(8)3(2)6(11)12/h1H,(H,11,12)
InChI Key
TYMTYHMQJHSRIF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
https://synthonix.com/41747.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41747.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)