Merck
SY3H3D68234A
Synthonix Corporation
(S)-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
102.13
MDL番号:
Iupac Name
(2S)-tetrahydro-2-furanylmethanol
Inchi Code
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2/t5-/m0/s1
InChI Key
BSYVTEYKTMYBMK-YFKPBYRVSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/40383.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/40383.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)