Merck
SY3H3D682346
Synthonix Corporation
(S)-Tetrahydrofuran-3-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.58
MDL番号:
Iupac Name
(3S)-tetrahydro-3-furanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c5-4-1-2-6-3-4;/h4H,1-3,5H2;1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
MHOVLDXJDIEEMJ-WCCKRBBISA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40344.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40344.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)