Merck
SY3H3D68229D
Synthonix Corporation
Sodium 4-(trifluoromethyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.1
MDL番号:
Iupac Name
sodium 4-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H5F3O2.Na/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
MXBWCDKXDWFHJM-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/49480.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49480.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)