Merck
SY3H3D6816F6
Synthonix Corporation
2-Nitro-5-(phenylthio)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.29
MDL番号:
Iupac Name
2-nitro-5-(phenylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H10N2O2S/c13-11-8-10(6-7-12(11)14(15)16)17-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,13H2
InChI Key
AJGJUXSVUPXOHL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to orange powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/55566.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55566.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)