Merck
SY3H3D681644
Synthonix Corporation
3-(3-Nitrophenyl)propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.17
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c11-9(12)5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
InChI Key
ZOANOABZUNJOJT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/51830.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51830.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)