Merck
SY3H3D681124
Synthonix Corporation
4-Methoxy-5-(3-morpholinopropoxy)-2-nitrobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
321.33
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxy-5-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C15H19N3O5/c1-21-14-10-13(18(19)20)12(11-16)9-15(14)23-6-2-3-17-4-7-22-8-5-17/h9-10H,2-8H2,1H3
InChI Key
FYCDMKYKGPHRFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/58340.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58340.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)