Merck
SY3H3D680ECF
Synthonix Corporation
Methyl 3-oxo-4-phenylbutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-oxo-4-phenylbutanoate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-14-11(13)8-10(12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI Key
DTMSEOVTDVSPDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/54573.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54573.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)