Merck
SY3H3D680C9C
Synthonix Corporation
Methyl (4-cyanophenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl (4-cyanophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)6-8-2-4-9(7-11)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
OHTZXQYRHDVXLJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/53925.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53925.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)