Merck
SY3H3D68062C
Synthonix Corporation
Methyl 2,6-dimethyl-4-oxocyclohex-2-enecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.22
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2,6-dimethyl-4-oxocyclohex-2-ene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14O3/c1-6-4-8(11)5-7(2)9(6)10(12)13-3/h4,7,9H,5H2,1-3H3
InChI Key
PFJHRKIZEPYPOQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/53100.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53100.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)