Merck
SY3H3D6805B6
Synthonix Corporation
Methyl 3-acetyl-4-aminobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.2
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-acetyl-4-aminobenzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-6(12)8-5-7(10(13)14-2)3-4-9(8)11/h3-5H,11H2,1-2H3
InChI Key
UWOWQJXAUBYDTF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/52587.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52587.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)