Merck
SY3H3D68059F
Synthonix Corporation
6-Methylthiochroman-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.25
MDL番号:
Iupac Name
6-methyl-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one
Inchi Code
1S/C10H10OS/c1-7-2-3-10-8(6-7)9(11)4-5-12-10/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI Key
BYWVVMGBFKFYMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or low melting Solid
Product Link
https://synthonix.com/52499.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52499.html