Merck
SY3H3D68059C
Synthonix Corporation
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.19
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-(methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-14-10(13)8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)12/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
TXZVCDJZNRCDKW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/52487.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/52487.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)