Merck
SY3H3D6804E3
Synthonix Corporation
Methyl 2-acetylisonicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.18
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-acetylisonicotinate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-6(11)8-5-7(3-4-10-8)9(12)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
VKPFTQQVEGRJCF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/51816.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51816.html