Merck
SY3H3D680492
Synthonix Corporation
Methyl 2-(4-bromo-2-nitrophenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.07
MDL番号:
Iupac Name
methyl (4-bromo-2-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H8BrNO4/c1-15-9(12)4-6-2-3-7(10)5-8(6)11(13)14/h2-3,5H,4H2,1H3
InChI Key
KHXUTOLCCFWPDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/51490.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51490.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)