Merck
SY3H3D68043E
Synthonix Corporation
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.15
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-5-6(8(13)14)3-2-4-7(5)9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
SSCFPSMXIDAJDT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/51264.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51264.html