Merck
SY3H3D680407
Synthonix Corporation
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H6F3NO4/c1-17-8(14)5-2-6(9(10,11)12)4-7(3-5)13(15)16/h2-4H,1H3
InChI Key
GMGZRXWZOZSBED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/50900.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50900.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)