Merck
SY3H3D680325
Synthonix Corporation
Methyl 6-(aminomethyl)picolinate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.64
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-(aminomethyl)-2-pyridinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-12-8(11)7-4-2-3-6(5-9)10-7;/h2-4H,5,9H2,1H3;1H
InChI Key
QIDKZVAMKNKDAM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49499.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/49499.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)