Merck
SY3H3D6802C2
Synthonix Corporation
Methyl 4-amino-3-fluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.16
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-amino-3-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
InChI Key
DOMJYWCXCVFKCA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/48969.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/48969.html