Merck
SY3H3D6802BB
Synthonix Corporation
Methyl 2-amino-6-chlorobenzoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.07
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-6-chlorobenzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2.ClH/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10;/h2-4H,10H2,1H3;1H
InChI Key
BETFGLGULASHNN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/48961.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48961.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)