Merck
SY3H3D67FE66
Synthonix Corporation
Methyl 2,4-dihydroxy-5-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2,4-dihydroxy-5-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7NO6/c1-15-8(12)4-2-5(9(13)14)7(11)3-6(4)10/h2-3,10-11H,1H3
InChI Key
RTNOQYZDKMGQGE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/48543.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48543.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)