Merck
SY3H3D67FE0C
Synthonix Corporation
Methyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.59
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
RUTYNTBIMOCJMW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/48165.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48165.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)