Merck
SY3H3D67FDFB
Synthonix Corporation
Methyl 2-bromo-6-chlorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.49
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,1H3
InChI Key
XSNZTSBNXMQBRI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/48122.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48122.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)