Merck
SY3H3D67FDA8
Synthonix Corporation
2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.3
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-4-(trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol
Inchi Code
1S/C8H16OSi/c1-8(2,9)6-7-10(3,4)5/h9H,1-5H3
InChI Key
UXOWFNWZWBCLDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47166.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47166.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)