Merck
SY3H3D67FDA7
Synthonix Corporation
3-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
Iupac Name
3-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H16O5/c1-11-4-5-13-7-6-12-3-2-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
HFCYTEWOPOCEBG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/47163.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47163.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)