Merck
SY3H3D67FCD9
Synthonix Corporation
1-(6-Methylpyrimidin-4-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
Iupac Name
1-(6-methyl-4-pyrimidinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-5-3-7(6(2)10)9-4-8-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
HGCKALAOPJUYBA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light brown to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45984.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/45984.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)