Merck
SY3H3D67FC90
Synthonix Corporation
Methyl 5-iodo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.03
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-iodo-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6INO3/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-9-6(5)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
LGUKGFMYVHZDEB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45458.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/45458.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)