Merck
SY3H3D67FC29
Synthonix Corporation
Methyl 3,5-dioxohexanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3,5-dioxohexanoate
Inchi Code
1S/C7H10O4/c1-5(8)3-6(9)4-7(10)11-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
JUKCTOHWTHYRPF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/43730.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43730.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)