Merck
SY3H3D67FBCF
Synthonix Corporation
Methyl 2-cyano-2-methylpropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-cyano-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h1-3H3
InChI Key
TZPHOIMASXVLQZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/43383.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43383.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)