Merck
SY3H3D67F566
Synthonix Corporation
4-Iodo-1,2-dimethylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.06
MDL番号:
Iupac Name
4-iodo-1,2-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C8H9I/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
CSFRCLYFVINMBZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Very pale yellow - Yellow red - Red-brown
Product Link
https://synthonix.com/49170.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49170.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)