Merck
SY3H3D67F496
Synthonix Corporation
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221
MDL番号:
Iupac Name
4-iodo-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H4INO/c6-4-1-5(3-8)7-2-4/h1-3,7H
InChI Key
AEYJSULNKPFTAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40861.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40861.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)