Merck
SY3H3D67F35D
Synthonix Corporation
1-(3-Hydroxy-2-nitrophenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.15
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-hydroxy-2-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H7NO4/c1-5(10)6-3-2-4-7(11)8(6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
InChI Key
BZNKOXMJWOAKKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/48522.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48522.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)