Merck
SY3H3D67E6E7
Synthonix Corporation
(2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.59
MDL番号:
Iupac Name
(2S,4S)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO3.ClH/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3;/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9);1H/t3-,4-;/m0./s1
InChI Key
YEJFFQAGTXBSTI-MMALYQPHSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/41378.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/41378.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)