Merck
SY3H3D67E649
Synthonix Corporation
4-(3-Formylphenoxy)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.23
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-formylphenoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C14H9NO2/c15-9-11-4-6-13(7-5-11)17-14-3-1-2-12(8-14)10-16/h1-8,10H
InChI Key
ZNFFJDNCDHKHEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/58056.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58056.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)