Merck
SY3H3D67E62F
Synthonix Corporation
4-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.08
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H16BFO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)11-7-10(15)6-5-9(11)8-16/h5-8H,1-4H3
InChI Key
DGVLPOACSLDJBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/56987.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56987.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)