Merck
SY3H3D67E567
Synthonix Corporation
1-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.17
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-6(11)8-4-3-7(10)5-9(8)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
YOXBPWVWNQROBJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/51948.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51948.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)