Merck
SY3H3D67E4EE
Synthonix Corporation
2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.16
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-1,4-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H9FO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
WNCYZVMZKSOPMU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/49392.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49392.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)