Merck
SY3H3D67E487
Synthonix Corporation
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.14
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-fluoro-5-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6FNO3/c1-5(11)7-4-6(10(12)13)2-3-8(7)9/h2-4H,1H3
InChI Key
BCXOSCQTHVTUET-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: Very pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/48022.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48022.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)