Merck
SY3H3D67E429
Synthonix Corporation
3-Fluorophthalonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.12
MDL番号:
Iupac Name
3-fluorophthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H3FN2/c9-8-3-1-2-6(4-10)7(8)5-11/h1-3H
InChI Key
SAPTYURANIHAPE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47254.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47254.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)