Merck
SY3H3D67E357
Synthonix Corporation
3-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.11
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-5-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4FNO/c8-6-1-5(4-9)2-7(10)3-6/h1-3,10H
InChI Key
ATVNHLQIIAOSEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44547.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44547.html