Merck
SY3H3D67DA54
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(1H-indol-2-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.24
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1H-indol-2-ylacetate
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-2-15-12(14)8-10-7-9-5-3-4-6-11(9)13-10/h3-7,13H,2,8H2,1H3
InChI Key
FODUBFGFNKKYPU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Yellow to Brown Sticky Oil to Solid
Product Link
https://synthonix.com/55810.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55810.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)